Learn More
4-Piperidon-Ethylenketal, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Piperidon-Ethylenketal wird bei der Synthese von 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5]-deca-Spirocyclotriphosphazenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
4-Piperidon-Ethylenketal wird bei der Synthese von 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5]-deca-Spirocyclotriphosphazenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Piperidone ethylene ketal |
Dichte | 1.117 |
Siedepunkt | 99°C to 101°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | 81°C (177°F) |
Brechungsindex | 1.4819 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 506799 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (Partly miscible). |
IUPAC-Name | 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ium |