Learn More
4-PPBP maleate, Tocris Bioscience™
Specific σ ligand, NMDA antagonist
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 062050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417823
  • 429.02 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
σ ligand and selective non-competitive antagonist at recombinant NR1a/2B NMDA receptors expressed in Xenopus oocytes.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
201216-39-9
409.526
4-ppbp maleate, 4-phenyl-1-4-phenylbutyl piperidine maleate salt
(E)-but-2-enedioic acid;4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine
C25H31NO4
OASPNIMFGJVLES-WLHGVMLRSA-N
71300190
C1CN(CCC1C2=CC=CC=C2)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
4-PPBP maleate
201216-39-9
4-ppbp maleate, 4-phenyl-1-4-phenylbutyl piperidine maleate salt
C1CN(CCC1C2=CC=CC=C2)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=CC(=O)O)C(=O)O
409.526
409.52
50mg
C25H31NO4
OASPNIMFGJVLES-WLHGVMLRSA-N
(E)-but-2-enedioic acid;4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine
71300190
>99%
Videos