Learn More
4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662325
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10662325 1 g 1 Gramm
10652325 250 mg 250 Milligramm
10092364 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662325 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48904DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 194017-69-1
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
InChI-Schlüssel DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
IUPAC-Name 4-Pyridin-2-yloxybenzaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde