Learn More
[4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]Methanol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC48909DA
Weitere Details : CAS : 194017-70-4 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367644
  • 115.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
22-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
194017-70-4
201.225
ZDTXOQRCIVCMLT-UHFFFAOYSA-N
17859715
C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)CO
C12H11NO2
MFCD08690278
4-pyrid-2-yloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yloxy phenyl methanol, 4-2-pyridyloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl, 2-4-hydroxymethylphenoxy pyridine, 4-2-pyridyloxy phenyl methan-1-ol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanol
(4-pyridin-2-yloxyphenyl)methanol
Spezifikation
[4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]methanol
1g
96.5
97%
MFCD08690278
ZDTXOQRCIVCMLT-UHFFFAOYSA-N
(4-pyridin-2-yloxyphenyl)methanol
17859715
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
194017-70-4
100.0
C12H11NO2
4-pyrid-2-yloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yloxy phenyl methanol, 4-2-pyridyloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl, 2-4-hydroxymethylphenoxy pyridine, 4-2-pyridyloxy phenyl methan-1-ol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanol
C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)CO
201.225
201.22
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation