Learn More
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485808
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
127406-55-7
C12H9NO
183.21
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
3693046
4-Pyridin-3-ylbenzaldehyd
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
127406-55-7
C12H9NO
183.21
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
3693046
4-Pyridin-3-ylbenzaldehyd
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 95%