Learn More
4-Pyridincarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275420 25 g Glasflasche 25 Gramm
10523504 100 g Glasflasche 100 Gramm
10163470 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-85-5
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.11
MDL-Nummer MFCD00006425
InChI-Schlüssel BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridinecarboxaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1380g/mL
Siedepunkt 77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)COH
Brechungsindex 1.5420 to 1.5450
Menge 25 g
Fieser 11,448
Relative Dichte 1.138
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.