Learn More
Alfa Aesar™ 4-Pyridinethansulfonsäure, 99 %
Artikelnummer. 11352707
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352707 25 g 25 Gramm
11362707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352707 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L11906.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 53054-76-5
Summenformel C7H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.213
MDL-Nummer MFCD00006452
InChI-Schlüssel RGIIAYDCZSXHGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineethanesulfonic acid, 2-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 4-pyridylethylsulfonic acid, 2-pyridin-4-yl ethanesulfonic acid, 4-pyridyl-2-ethyl sulfonic acid, 4-pyridineethanesulfonicacid, 2-4-pyridyl ethanesulphonic acid, 4-2-sulfoethyl pyridine, acmc-209l3n, 4-2-sulfoethyl-pyridine
PubChem CID 96722
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylethansulfonsäure
SMILES C1=CN=CC=C1CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineethanesulfonic acid
Schmelzpunkt ∽295°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 136690
Formelmasse 187.22
Reinheit (%) 99%