Learn More
4-Pyrimidin-2-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Pyrimidin-2-ylaniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl |
Formelmasse | 171.2 |
Reinheit (%) | 97% |