Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541173
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
78322-96-0
C11H7N3
181.198
MFCD09817491
WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
15486310
4-Pyrimidin-2-ylbenzonitril
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
78322-96-0
C11H7N3
181.198
MFCD09817491
WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
15486310
4-Pyrimidin-2-ylbenzonitril
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.2
Reinheit (%) 95%