Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10217153
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10217153 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10692855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217153 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56216DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 78322-96-0
Summenformel C11H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 181.198
MDL-Nummer MFCD09817491
InChI-Schlüssel WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 15486310
IUPAC-Name 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitril
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.2
Reinheit (%) 95%