Learn More
4-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176032
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
216959-91-0
C11H8N2O2
200.197
MFCD05864811
CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
4187247
4-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
216959-91-0
C11H8N2O2
200.197
MFCD05864811
CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
4187247
4-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 200.2
Reinheit (%) 97%