Learn More
4-Pyrrolidinopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10104410 5 g Glasflasche 5 Gramm
10581451 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10104410 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 200010050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2456-81-7
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00006415
InChI-Schlüssel RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylpyridin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrrolidinopyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Flammpunkt 142°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Masse, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyrrolidinopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine