Learn More
4-Sulfophthalsäure-Trinatriumsalz (enthält bis zu 20 % Positionsisomer), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Sulfophthalic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 3325-08-4 |
| Summenformel | C8 H3 Na3 O7 S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6O7S.3Na/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;;;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | [Na]OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC-Name | [3,4-Bis(natriumoxycarbonyl)phenyl]sulfonyloxynatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.139 |
| Formelmasse | 311.929 |