Learn More
4-tert-Butyl-2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30341725
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341725 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8103632.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyl-2-nitrophenol
CAS 3279-07-0
Summenformel C10H13NO3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(6-7)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Formelmasse 195.0895