missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045435
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13431-39-5
C5H13N3S
147.24
MFCD00041304
ZUWRCNZOBNETMU-UHFFFAOYSA-N
n-tert-butyl hydrazinecarbothioamide, 4-tert-butyl-3-thiosemicarbazide, 3-amino-1-tert-butylthiourea, n-tert-butylhydrazinecarbothioamide, 4-tert-butylthiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide,n-1,1-dimethylethyl, tert-butyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20a36m, n1-tert-butyl hydrazine-1-carbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-3-thiosemicarbazide
737275
1-Amino-3-tert-butylthioharnstoff
CC(C)(C)NC(=S)NN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13431-39-5
C5H13N3S
147.24
MFCD00041304
ZUWRCNZOBNETMU-UHFFFAOYSA-N
n-tert-butyl hydrazinecarbothioamide, 4-tert-butyl-3-thiosemicarbazide, 3-amino-1-tert-butylthiourea, n-tert-butylhydrazinecarbothioamide, 4-tert-butylthiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide,n-1,1-dimethylethyl, tert-butyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20a36m, n1-tert-butyl hydrazine-1-carbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-3-thiosemicarbazide
737275
1-Amino-3-tert-butylthioharnstoff
CC(C)(C)NC(=S)NN

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Reaktant bei der Synthese der antiproliferativen Aktivität von n-substituierten 2-Amino-5(2, 4-Dihydroxyphenyl)-1,3,4-Thiadiazolen.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Menge 1 g
Beilstein 507219
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 147.24
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'