Learn More
4-(tert-Butyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10356664
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Chemischer Name oder Material 4-(Tert-butyl)aniline
CAS 769-92-6
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.93g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C10H15N
Strukturformel (CH3)3CC6H4NH2
MDL-Nummer MFCD00007899
Menge 1 g
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
InChI-Schlüssel WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-Name 4-tert-butylaniline
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
PubChem CID 69861
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 97%