Learn More
4-(tert-butyl)benzol-1-Carbothioamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3CC6H4CSNH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 193.31 |
Reinheit (%) | 95% |