Learn More
4-(tert-Butyl)Phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3CC6H4NCS |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate |
Formelmasse | 191.3 |
Reinheit (%) | 97% |