Learn More
4'-tert-Butylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78819
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
943-27-1
C12H16O
176.26
MFCD00017256
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
13669
1-(4-Tert-Butylphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
943-27-1
C12H16O
176.26
MFCD00017256
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
13669
1-(4-Tert-Butylphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-tert-Butylacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C to 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 107.0°C to 108.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5190 to 1.5220
Menge 1 g
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig