Learn More
4-tert-Butylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089554
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
939-97-9
C11H14O
162.23
MFCD00035742
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
70324
4-tert-butylbenzaldehyde
CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
939-97-9
C11H14O
162.23
MFCD00035742
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
70324
4-tert-butylbenzaldehyde
CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 249°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4CHO
Brechungsindex 1.527
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität 0.004 Pas (20°C)
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylbenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.