Learn More
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026260
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15084-51-2
C10H13ClO2S
232.722
MFCD00007449
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
139882
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15084-51-2
C10H13ClO2S
232.722
MFCD00007449
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
139882
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Geruch Irritating
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1104346
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 232.73
Reinheit (%) 98%