Learn More
4-Tert-Butylbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044435
27.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22679-54-5
C17H18O
238.33
MFCD00017255
DFYJCXSOGSYMAJ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzophenone, 4-t-butyl benzophenone, 4-tert-butyl phenyl phenyl methanone, 4-tert-butyl-benzophenone, 4-tert-butylphenyl-phenylmethanone, 4-tert-butylphenyl phenyl methanone, methanone, 4-1,1-dimethylethyl phenyl phenyl, acmc-20aman, 4-tert.-butylbenzophenone
89790
(4-tert-Butylphenyl)-Phenylmethanon
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22679-54-5
C17H18O
238.33
MFCD00017255
DFYJCXSOGSYMAJ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzophenone, 4-t-butyl benzophenone, 4-tert-butyl phenyl phenyl methanone, 4-tert-butyl-benzophenone, 4-tert-butylphenyl-phenylmethanone, 4-tert-butylphenyl phenyl methanone, methanone, 4-1,1-dimethylethyl phenyl phenyl, acmc-20aman, 4-tert.-butylbenzophenone
89790
(4-tert-Butylphenyl)-Phenylmethanon
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzophenone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 1 g
Beilstein 2100075
Formelmasse 238.32
Reinheit (%) 98%