missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butylcyclohexylamin, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043745
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5400-88-4
C10H21N
155.29
MFCD00013763,MFCD20690546
BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
79396
4-tert-butylcyclohexan-1-amine
CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5400-88-4
C10H21N
155.29
MFCD00013763,MFCD20690546
BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
79396
4-tert-butylcyclohexan-1-amine
CC(C)(C)C1CCC(N)CC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexylamine
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.87
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.4662
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1523780
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 155.29
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'