Learn More
Alfa Aesar™ 4-tert-Butylphenylacetylol, 90+ %
Marke: Alfa Aesar™ 043920.18
Weitere Details : CAS : 772-38-3 Netto-Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 50g |
---|
Chemische Identifikatoren
772-38-3 | |
158.244 | |
ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N | |
2757302 | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C |
C12H14 | |
MFCD00190197 | |
1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene | |
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzol |
Spezifikation
4-tert-Butylphenylacetylene | |
82°C (180°F) | |
1.5297 | |
50g | |
C12H14 | |
UN3082 | |
ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N | |
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzol | |
2757302 | |
Flüssig |
0.878g/mL | |
Characteristic | |
130°C (40mmHg) | |
772-38-3 | |
MFCD00190197 | |
1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C | |
158.244 | |
158.24 | |
≥90% |