missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butylthiazol-2(3H)-on, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031839
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75820-45-0
C7H11NOS
157.231
MFCD11220481
DZGLMEMWTFPPTN-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-one, 4-tert-butyl thiazol-2 3h-one, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2 3h-one, 2 3h-thiazolone, 4-1,1-dimethylethyl
12743035
4-Tert-Butyl-3H-1,3-Thiazol-2-on
CC(C)(C)C1=CSC(=O)N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75820-45-0
C7H11NOS
157.231
MFCD11220481
DZGLMEMWTFPPTN-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-one, 4-tert-butyl thiazol-2 3h-one, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2 3h-one, 2 3h-thiazolone, 4-1,1-dimethylethyl
12743035
4-Tert-Butyl-3H-1,3-Thiazol-2-on
CC(C)(C)C1=CSC(=O)N1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylthiazol-2(3H)-one
Schmelzpunkt 132°C to 137°C
Menge 250 mg
Formelmasse 157.24
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'