Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 97% |