Learn More
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813024
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
179942-55-3
C7H7BN4O2
189.97
MFCD06739099 MFCD11044435
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
4-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-1htetrazol-5-yl phenylboronic acid
46737995
[4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
179942-55-3
C7H7BN4O2
189.97
MFCD06739099 MFCD11044435
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
4-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-1htetrazol-5-yl phenylboronic acid
46737995
[4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.97
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.