missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Thujanol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30317040
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317040 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30317040 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17575050AL100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Thujanol
CAS 546-79-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Thujanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H18 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2
IUPAC-Name 4-Methyl-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan-4-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Menge 1 mL
Formelmasse 154.1358 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.