Learn More
4-Tolyl-d4-sulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Tolyl-d4-sulfonamide |
| CAS | 1219795-34-2 |
| Summenformel | C7 2H4 H5 N O2 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | p-Toluene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-Tolyl-d4-sulfonamide, 4-Methylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-Methylbenzenesulfonamide-2,3,5,6-D4, p-Tolylsulfonamide-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methylbenzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.24 |
| Formelmasse | 175.0605 |