Learn More
4-Aminocephalosporansäure, 97  %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10536841
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5720-05-8
C7H9BO2
135.96
MFCD00039138
BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
79799
(4-Methylphenyl)boronsäure
CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5720-05-8
C7H9BO2
135.96
MFCD00039138
BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
79799
(4-Methylphenyl)boronsäure
CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Tolylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 256°C to 263°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4B(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 135.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Tolylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.