Learn More
Alfa Aesar™ 4-trans-Hydroxy-L-Prolin-Methylester-Hydrochlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H65633.22
Weitere Details : CAS : 33996-30-4 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462589
  • 301.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
33996-30-4
195.643
HHXSZDXMSRXWJV-IBTYICNHSA-N
12709304
CCOC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
C7H14ClNO3
MFCD00040589
h-hyp-oet hcl, h-hyp-oet.hcl, 2s,4r-ethyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline ethyl ester hydrochloride, ethyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hcl, 2s,4r---ethyl 4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride 99+%, 2s,4r-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride
Ethyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäurehydrochlorid
Spezifikation
4-trans-Hydroxy-L-proline ethyl ester hydrochloride
C7H14ClNO3
3656870
HHXSZDXMSRXWJV-IBTYICNHSA-N
Ethyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäurehydrochlorid
12709304
Pulver
Weiß
33996-30-4
MFCD00040589
h-hyp-oet hcl, h-hyp-oet.hcl, 2s,4r-ethyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline ethyl ester hydrochloride, ethyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hcl, 2s,4r---ethyl 4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride 99+%, 2s,4r-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride
CCOC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
195.643
195.64
97%
100g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation