Learn More
4-(Trifluormethoxy)anisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
710-18-9
C8H7F3O2
192.137
MFCD00216942
NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
2724973
1-methoxy-4-(trifluormethoxy)benzol
COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
710-18-9
C8H7F3O2
192.137
MFCD00216942
NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
2724973
1-methoxy-4-(trifluormethoxy)benzol
COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Dichte 1.272
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2556809
Formelmasse 192.14
Reinheit (%) ≥98%