Learn More
4-(Trifluormethoxy)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404244
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11404244 1 g
11414244 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404244 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12548.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-71-3
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD00041384
InChI-Schlüssel IDIXWLCRJFBQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzamide, benzamide, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzamide, acmc-20amtu, p-anisamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-trifluoromethoxy-benzamide, 4-trifluoromethoxy benzamid, 4-trifluoromethyloxy benzamide, 4-trifluoromethoxy benzamide #, 4-carbamoyl phenyltrifluoromethyl ether
PubChem CID 68013
IUPAC-Name 4-(trifluoromethoxy)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)benzamide
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Menge 1 g
Beilstein 2837677
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 97%