Learn More
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422837
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422837 1 g 1 Gramm
11432837 5 g 5 Gramm
11442837 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15467.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94108-56-2 | C7H4ClF3O3S | 260.611 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94108-56-2
Summenformel C7H4ClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 260.611
MDL-Nummer MFCD00042408
InChI-Schlüssel UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 523102
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Dichte 1.536
Siedepunkt 120°C to 122°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 7641524
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 260.62
Reinheit (%) 98%