Learn More
4-(Trifluormethoxy)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7020978
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
332-25-2
C8H4F3NO
187.121
MFCD00039474
XWHIXOMWXCHJPP-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzonitrile, p-cyanotrifluoromethoxybenzene, p-trifluoromethoxy benzonitrile, 1-cyano-4-trifluoromethoxy benzene, ncr doxfff, 4-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4826, acmc-1coco
67621
4-(trifluormethoxy)benzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)OC(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
332-25-2
C8H4F3NO
187.121
MFCD00039474
XWHIXOMWXCHJPP-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzonitrile, p-cyanotrifluoromethoxybenzene, p-trifluoromethoxy benzonitrile, 1-cyano-4-trifluoromethoxy benzene, ncr doxfff, 4-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4826, acmc-1coco
67621
4-(trifluormethoxy)benzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Dichte 1.285
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2832939
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 98%