missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluormethoxy)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7023951
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
93919-56-3
C8H8F3NO
191.153
MFCD00061237
DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-trifluoromethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzylamine, p-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy benzyl amine, 4-trifluoromethoxy phenyl methylamine
571846
[4-(trifluormethoxy)phenyl]methanamin
C1=CC(=CC=C1CN)OC(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
93919-56-3
C8H8F3NO
191.153
MFCD00061237
DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-trifluoromethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzylamine, p-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy benzyl amine, 4-trifluoromethoxy phenyl methylamine
571846
[4-(trifluormethoxy)phenyl]methanamin
C1=CC(=CC=C1CN)OC(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Dichte 1.252
Siedepunkt 57°C to 60°C (10 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 8200624
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'