Learn More
4-(Trifluoromethoxy)Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323326
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
103962-05-6
C7H4F3IO
288.01
MFCD00042411
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
2777294
1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
103962-05-6
C7H4F3IO
288.01
MFCD00042411
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
2777294
1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.8400g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 74.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4OCF3
Brechungsindex 1.504
Menge 1 g
Relative Dichte 1.84
Formelmasse 288
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.