Learn More
4(Trifluoromethoxy)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699874
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35037-73-1
C8H4F3NO2
203.12
MFCD00035702
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
92298
1-Isocyanato-4-(trifluormethoxy)benzol
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35037-73-1
C8H4F3NO2
203.12
MFCD00035702
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
92298
1-Isocyanato-4-(trifluormethoxy)benzol
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.34g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4NCO
Menge 1 g
Formelmasse 203.12
Reinheit (%) 97%