Learn More
4'-(Trifluormethyl)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022654
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
709-63-7
C9H7F3O
188.149
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
69731
1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
709-63-7
C9H7F3O
188.149
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
69731
1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 29°C to 35°C
Dichte 0.924
Siedepunkt 83°C to 85°C (9 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.462
Menge 5 g
Beilstein 1870425
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) ≥98%