Learn More
4-(trifluoromethyl)benzol-1-Carboximidamid-Hydrochlorid-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | HCl·H2O |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 4-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride |
Formelmasse | 242.63 |
Reinheit (%) | 97% |