Learn More
4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509704
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
75091-99-5
C7H9F3O
166.14
MFCD00102145
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
2777491
4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
75091-99-5
C7H9F3O
166.14
MFCD00102145
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
2777491
4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Strukturformel CF3C6H9(=O)
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 97%