missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluoromethyl)Hydrozimtsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
53473-36-2
C10H9F3O2
218.17
MFCD00674032
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
3588736
3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
53473-36-2
C10H9F3O2
218.17
MFCD00674032
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
3588736
3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel COOH(CH2)2C6H4CF3
Menge 1 g
Formelmasse 218.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'