Learn More
4-(Trifluormethyl)-nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700972
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
158063-66-2
C7H4F3NO2
191.11
MFCD00082626
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
2777549
4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
158063-66-2
C7H4F3NO2
191.11
MFCD00082626
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
2777549
4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%