Learn More
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026728
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
312-21-0
C8H4F3NO2S
235.18
MFCD01631631
UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
2777824
4-(trifluormethylsulfonyl)benzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
312-21-0
C8H4F3NO2S
235.18
MFCD01631631
UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
2777824
4-(trifluormethylsulfonyl)benzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 87°C to 92°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 235.18
Reinheit (%) ≥97%