Learn More
4-Vinylanilin, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779875
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1520-21-4
C8H9N
119.17
MFCD00015329
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
73700
4-ethenylanilin
C=CC1=CC=C(C=C1)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1520-21-4
C8H9N
119.17
MFCD00015329
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
73700
4-ethenylanilin
C=CC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Vinylaniline
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23°C to 24°C
Farbe Rot bis Gelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 249°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC6H4NH2
Brechungsindex 1.6250 to 1.629
Menge 1 g
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt