Learn More
4-Vinylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as a metabolite of 1,4-diethenylbenzene. It is also an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Metabolit von 1,4-Diethenylbenzol verwendet. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Methanol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Es wird als Metabolit von 1,4-Diethenylbenzol verwendet. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Methanol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Vinylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼142°C |
Dichte | 1.3 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2041130 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane and methanol |
Formelmasse | 148.16 |
Reinheit (%) | 98% |