Learn More
4-Vinylbenzylacetat, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779890
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1592-12-7
C11H12O2
176.22
MFCD00078265
LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
2735161
(4-ethylphenyl)methylacetat
CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
1592-12-7
C11H12O2
176.22
MFCD00078265
LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
2735161
(4-ethylphenyl)methylacetat
CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzyl acetate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 125°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5350 to 1.538
Menge 5 g
Relative Dichte 1.53
Stabilisator 0.1 % hydroquinone
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylbenzyl acetate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.