Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Marke: RETSCH 60.167.000999
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
65mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
400mm | |
35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 4 Mesh, 3/8 in., 3/4 in. | |
ASTM E 11 | |
Schüttler AS 450 |