Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser × 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat
Marke:  RETSCH 60.154.014000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10377892
  • 358.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
14-04-2021
Spezifikation
For separation, fractioning, particle size determination
Edelstahl
14mm
ISO 3310/2
65mm
400mm
1Each
Test Sieve
Stainless Steel