Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 4300 Serie
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
41.00 € - 68.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | THT 25 mm Core Printer, Brady 1344 |
Länge (angloamerikanisch) | 120.3 yd. |
Länge (metrisch) | 45 m |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10397222
|
Brady™
800732 |
75 mm |
68.40 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10227912
|
Brady™
800731 |
110 mm |
41.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit
- Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
- R4300 Series Farbband für Thermotransferdrucker
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
THT 25 mm Core Printer, Brady 1344 | |
45 m | |
0.0045 mm | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 4300, schwarz | |
1 Stk. |
Schwarz | |
120.3 yd. | |
0.00018 in. | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Tintenseite innen |